6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrobenzene
PC53041-1G PC53041-250MG
APOSPC53041-1GEA 165 EUR
APOSPC53041-1G APOSPC53041-250MG
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237.986 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840797
Núm. CAS: 884495-47-0