3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53046-100MG PC53046-250MG
APOSPC53046-100MGEA 575 EUR
APOSPC53046-100MG APOSPC53046-250MG
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formula: C₅H₈FN·ClH
MW: 137,583 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28963742
Núm. CAS: 1826900-79-1