5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53047-1G PC53047-5G
APOSPC53047-1GEA 188 EUR
APOSPC53047-1G APOSPC53047-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₅BrF₄O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28963743
Núm. CAS: 1936290-01-5
UN: 3265
ADR: 8,III