2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC53048-1G
PC53048-5G
APOSPC53048-1GEA
514
EUR
APOSPC53048-1G
APOSPC53048-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formula:
C₈H₅F₄IO₃S MW: 384,087 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28963744 Núm. CAS: 1935452-03-1 UN: 3265 ADR: 8,III |