Bromo(difluoro)acetic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53049-25G PC53049-100G PC53049-5G
APOSPC53049-25GEA 114 EUR
APOSPC53049-25G APOSPC53049-100G APOSPC53049-5G
Bromo(difluoro)acetic anhydride
Bromo(difluoro)acetic anhydride
Formula: C₄Br₂F₄O₃
Pto. Ebullición: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24842567
Núm. CAS: 7601-98-1
UN: 3265
ADR: 8,II