Perfluoro(3-ethylpentane)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,5-Undecafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)pentane, Flutec PP70
PC53050-1G PC53050-5G
APOSPC53050-1GEA 94.5 EUR
APOSPC53050-1G APOSPC53050-5G
Perfluoro(3-ethylpentane)
Perfluoro(3-ethylpentane)
Formula: C₇F₁₆
MW: 388,049 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28900770
Núm. CAS: 2690-05-3