4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53051-1G PC53051-250MG PC53051-5G
APOSPC53051-1GEA 109 EUR
APOSPC53051-1G APOSPC53051-250MG APOSPC53051-5G
4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
Formula: C₁₀H₆BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28963745
Núm. CAS: 1980063-91-9
UN: 3261
ADR: 8,III