4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53061-250MG PC53061-5G
APOSPC53061-250MGEA 30.6 EUR
APOSPC53061-250MG APOSPC53061-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile 95%
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
MW: 187,119 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18394957
Núm. CAS: 954388-59-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III