2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53065-250MG PC53065-1G
APOSPC53065-250MGEA 72.5 EUR
APOSPC53065-250MG APOSPC53065-1G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 95+%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₂BrF₃N₂
MW: 226,982 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD14702304
Núm. CAS: 69034-09-9