2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53066-1G PC53066-250MG
APOSPC53066-1GEA 1150 EUR
APOSPC53066-1G APOSPC53066-250MG
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₁₀H₈F₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28963752
Núm. CAS: 1980040-18-3