2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
PC53074-1G PC53074-250MG PC53074-5G
APOSPC53074-1GEA 633 EUR
APOSPC53074-1G APOSPC53074-250MG APOSPC53074-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene 97%
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene
Formula: C₇H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09935620
Núm. CAS: 936249-94-4