Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53075-1G PC53075-10G
APOSPC53075-1GEA 29 EUR
APOSPC53075-1G APOSPC53075-10G
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Formula: C₈H₇BF₃O·K
MW: 226,045 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368352
Núm. CAS: 854906-74-4