5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC53081-1G
PC53081-250MG
APOSPC53081-1GEA
72.5
EUR
APOSPC53081-1G
APOSPC53081-250MG
5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Formula:
C₉H₉FO MW: 152,166 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD25994491 Núm. CAS: 1402666-87-8 |