Perfluorobutyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5309-5G PC5309-1G
APOSPC5309-5GEA 183 EUR
APOSPC5309-5G APOSPC5309-1G
Perfluorobutyl bromide 97%
Perfluorobutyl bromide
Formula: C₄BrF₉
Pto. Ebullición: 43…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082622
Núm. CAS: 375-48-4