2,4-Difluoro-5-iodoanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,5-Difluoro-2-iodo-4-methoxybenzene
PC53097-1G PC53097-5G
APOSPC53097-1GEA 219 EUR
APOSPC53097-1G APOSPC53097-5G
2,4-Difluoro-5-iodoanisole
2,4-Difluoro-5-iodoanisole
Formula: C₇H₅F₂IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28986200
Núm. CAS: 1936250-49-5