4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53100-1G PC53100-25G PC53100-5G
APOSPC53100-1GEA 65.4 EUR
APOSPC53100-1G APOSPC53100-25G APOSPC53100-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,119 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847153
Núm. CAS: 1214379-56-2