3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53104-1G PC53104-250MG
APOSPC53104-1GEA 406 EUR
APOSPC53104-1G APOSPC53104-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28740343
Núm. CAS: 1807155-63-0