3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53110-1G PC53110-250MG
APOSPC53110-1GEA 532 EUR
APOSPC53110-1G APOSPC53110-250MG
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanoic acid
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanoic acid
Formula: C₈H₃F₁₃O₂
Pto. de fusión: 55 °C
Densidad: 2,235 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203190
Núm. CAS: 53826-12-3
UN: 3261
ADR: 8,II