3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53111-1G PC53111-250MG
APOSPC53111-1GEA 754 EUR
APOSPC53111-1G APOSPC53111-250MG
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₂BrF₅O
MW: 288.997 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29036692
Núm. CAS: 1980053-04-0