5-Bromo-2,4-difluorophenol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53121-1G PC53121-250MG PC53121-5G
APOSPC53121-1GEA 105 EUR
APOSPC53121-1G APOSPC53121-250MG APOSPC53121-5G
5-Bromo-2,4-difluorophenol 95+%
5-Bromo-2,4-difluorophenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20231458
Núm. CAS: 355423-48-2