5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC53126-100MG
PC53126-250MG
APOSPC53126-100MGEA
173
EUR
APOSPC53126-100MG
APOSPC53126-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formula:
C₇H₄F₃N₃ MW: 187.122 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13193496 Núm. CAS: 617678-32-7 |