6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53129-1G PC53129-250MG PC53129-100MG
APOSPC53129-1GEA 281 EUR
APOSPC53129-1G APOSPC53129-250MG APOSPC53129-100MG
6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline 97%
6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₄BrClFN
MW: 260,49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09861346
Núm. CAS: 1019016-66-0