2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53131-1G PC53131-5G PC53131-25G
APOSPC53131-1GEA 31.9 EUR
APOSPC53131-1G APOSPC53131-5G APOSPC53131-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166,109 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11849938
Núm. CAS: 1214328-20-7