2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC53135-1G PC53135-250MG PC53135-5G
APOSPC53135-1GEA 184 EUR
APOSPC53135-1G APOSPC53135-250MG APOSPC53135-5G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenol 95+%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenol
Formula: C₇H₇FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12031832
Núm. CAS: 934241-78-8