3-Ethyl-4-fluorobromobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-ethyl-1-fluorobenzene
PC53137-1G PC53137-5G
APOSPC53137-1GEA 36.4 EUR
APOSPC53137-1G APOSPC53137-5G
3-Ethyl-4-fluorobromobenzene 98%
3-Ethyl-4-fluorobromobenzene
Formula: C₈H₈BrF
MW: 203,052 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846037
Núm. CAS: 627463-25-6