2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53138-1G PC53138-250MG
APOSPC53138-1GEA 190 EUR
APOSPC53138-1G APOSPC53138-250MG
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆FNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185636
Núm. CAS: 136916-19-3