3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53154-250MG PC53154-100MG
APOSPC53154-250MGEA 667 EUR
APOSPC53154-250MG APOSPC53154-100MG
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₆F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09787482
Núm. CAS: 133186-55-7