Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53155-1G PC53155-250MG PC53155-5G
APOSPC53155-1GEA 279 EUR
APOSPC53155-1G APOSPC53155-250MG APOSPC53155-5G
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₆F₃NO₅
MW: 265,143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698078
Núm. CAS: 728-54-1