4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53163-1G PC53163-5G
APOSPC53163-1GEA 78.3 EUR
APOSPC53163-1G APOSPC53163-5G
4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110190
Núm. CAS: 103438-85-3