2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53167-1G PC53167-5G
APOSPC53167-1GEA 155 EUR
APOSPC53167-1G APOSPC53167-5G
2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
Formula: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23135899
Núm. CAS: 350-20-9