Methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 6-(trifluoromethyl)picolinate, Methyl 6-(trifluoromethyl)picolinate
PC53172-5G
APOSPC53172-5GEA 74.1 EUR
APOSPC53172-5G
Methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Formula: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,134 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02090527
Núm. CAS: 155377-05-2