2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53174-1G PC53174-250MG
APOSPC53174-1GEA 464 EUR
APOSPC53174-1G APOSPC53174-250MG
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698502
Núm. CAS: 1214326-36-9