2-Amino-4,6-difluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53175-1G PC53175-5G
APOSPC53175-1GEA 78.3 EUR
APOSPC53175-1G APOSPC53175-5G
2-Amino-4,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Amino-4,6-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13178245
Núm. CAS: 190011-84-8