4-Fluoro-1-butanol

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC53179-10G PC53179-1G PC53179-5G
APOSPC53179-10GEA 134 EUR
APOSPC53179-10G APOSPC53179-1G APOSPC53179-5G
4-Fluoro-1-butanol
4-Fluoro-1-butanol
Formula: C₄H₉FO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039555
Núm. CAS: 372-93-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR