(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-amine
PC53181-1G PC53181-250MG
APOSPC53181-1GEA 510 EUR
APOSPC53181-1G APOSPC53181-250MG
(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane 99%
(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane
Formula: C₃H₆F₃N
MW: 113,082 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16817687
Núm. CAS: 779303-24-1
UN: 2733
ADR: 3+8,III