2,6-Difluoro-3,5-dinitrotoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Difluoro-3-methyl-1,5-dinitrobenzene
PC53183-1G PC53183-250MG
APOSPC53183-1GEA 509 EUR
APOSPC53183-1G APOSPC53183-250MG
2,6-Difluoro-3,5-dinitrotoluene
2,6-Difluoro-3,5-dinitrotoluene
Formula: C₇H₄F₂N₂O₄
MW: 218,114 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16620286
Núm. CAS: 112822-76-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III