Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53184-1G PC53184-5G
APOSPC53184-1GEA 183 EUR
APOSPC53184-1G APOSPC53184-5G
Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Formula: C₆H₂BF₆·K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09993498
Núm. CAS: 267006-28-0