[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC53187-25G
APOSPC53187-25GEA 155 EUR
APOSPC53187-25G
[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₇F₃N₂O·ClH
MW: 228,599 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02671043
Núm. CAS: 133115-55-6