3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53198-1G PC53198-250MG PC53198-5G
APOSPC53198-1GEA 151 EUR
APOSPC53198-1G APOSPC53198-250MG APOSPC53198-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606443
Núm. CAS: 1227605-02-8