4-Fluorobenzenesulphinic acid sodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53199-25G PC53199-5G
APOSPC53199-25GEA 0 EUR
APOSPC53199-25G APOSPC53199-5G
4-Fluorobenzenesulphinic acid sodium salt
4-Fluorobenzenesulphinic acid sodium salt
Formula: C₆H₄FO₂S·Na
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093775
Núm. CAS: 824-80-6