3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53203-1G PC53203-250MG
APOSPC53203-1GEA 215 EUR
APOSPC53203-1G APOSPC53203-250MG
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
Formula: C₇H₆FNO₄S
MW: 219,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21602650
Núm. CAS: 244606-37-9