HFPO octamer alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53216-1G PC53216-5G
APOSPC53216-1GEA 357 EUR
APOSPC53216-1G APOSPC53216-5G
HFPO octamer alcohol
HFPO octamer alcohol
Formula: C₂₄H₃F₄₇O₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054285
Núm. CAS: 1980064-28-5