1-(4-Nitrophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53231-1G PC53231-250MG PC53231-5G
APOSPC53231-1GEA 289 EUR
APOSPC53231-1G APOSPC53231-250MG APOSPC53231-5G
1-(4-Nitrophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(4-Nitrophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16615353
Núm. CAS: 241127-76-4