2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl carbonochloridate
PC53244-1G PC53244-5G
APOSPC53244-1GEA 139 EUR
APOSPC53244-1G APOSPC53244-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate
Formula: C₅H₂ClF₇O₂
MW: 262,51 g/mol
Pto. Ebullición: 108…109 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD25955259
Núm. CAS: 108156-21-4
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II