3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53246-1G PC53246-25G PC53246-5G
APOSPC53246-1GEA 31.9 EUR
APOSPC53246-1G APOSPC53246-25G APOSPC53246-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 99%
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20233291
Núm. CAS: 1244642-73-6