4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53249-1G PC53249-5G
APOSPC53249-1GEA 55.1 EUR
APOSPC53249-1G APOSPC53249-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847162
Núm. CAS: 1214358-05-0