2,6-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53258-1G PC53258-5G PC53258-10G
APOSPC53258-1GEA 30.6 EUR
APOSPC53258-1G APOSPC53258-5G APOSPC53258-10G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde
2,6-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃Cl₂FO
MW: 193,003 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20526366
Núm. CAS: 1182709-86-9