Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53259-250MG PC53259-500MG PC53259-100MG
APOSPC53259-250MGEA 227 EUR
APOSPC53259-250MG APOSPC53259-500MG APOSPC53259-100MG
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28798350
Núm. CAS: 1803821-90-0