5-Fluoro-2-iodoanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-1-iodo-2-methoxybenzene
PC53271-1G PC53271-5G
APOSPC53271-1GEA 121 EUR
APOSPC53271-1G APOSPC53271-5G
5-Fluoro-2-iodoanisole
5-Fluoro-2-iodoanisole
Formula: C₇H₆FIO
MW: 252.025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18396916
Núm. CAS: 450-90-8