Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53272-1G PC53272-5G
APOSPC53272-1GEA 48 EUR
APOSPC53272-1G APOSPC53272-5G
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₄BF₆·K
MW: 252.006 g/mol
Pto. de fusión: 175…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15144778
Núm. CAS: 30678-36-5